Läs mer
Bensoylklorid, TRC
Produktkod. 30012244
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012244 500 mL
30007107 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012244 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB209550500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-88-4
Molekylformel C7 H5 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 140.57
Synonym Benzoyl Chloride, 7-Cyanoheptyl benzoate, B 0105, Benzaldehyde, α-chloro-, Benzenecarbonyl chloride, Benzoic acid chloride, Phenylcarbonyl chloride, Phenylcarboxyl chloride
IUPAC-namn Bensoylklorid
LEDER ClC(=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vikt 140.0029
Kvantitet 500 mL