Läs mer
Bensoylcyanid, TRC
Produktkod. 30329202
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30329202 1 g
1 options
Produktkod. 30329202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1303751G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl Cyanide
CAS 613-90-1
Molekylformel C8H5NO
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
LEDER O=C(C#N)c1ccccc1
IUPAC-namn Bensoylcyanid
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Formel vikt 131.0371