Läs mer
Bensoylcyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoyl Cyanide |
| CAS | 613-90-1 |
| Molekylformel | C8H5NO |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| LEDER | O=C(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Bensoylcyanid |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vikt | 131.0371 |