missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bensoylcyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoyl Cyanide |
| CAS | 613-90-1 |
| Molekylformel | C8H5NO |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| LEDER | O=C(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Bensoylcyanid |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.13 |
| Formel vikt | 131.0371 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?