Läs mer
Benzoyl-d5 Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoyl-d5 Chloride |
| CAS | 43019-90-5 |
| Molekylformel | C7 2H5 Cl O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzoyl-2,3,4,5,6-d5 chloride (ACI), Benzoyl-d5 chloride (7CI, 9CI), d5-Benzoyl chloride, Benzoyl Chloride-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)Cl)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.6 |
| Formel vikt | 145.0343 |