Läs mer
Bensoylhydrazin, TRC
Produktkod. 30331189
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30331189 25 g
1 options
Produktkod. 30331189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20823525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H8 N2 O
Kvantitet 25 g
Synonym Benzoyldiazane, Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Benzohydrazide, Benzoic acid, hydrazide, Benzenecarboxylic acid hydrazide, Benzhydrazide, Benzoic hydrazide, Benzoylhydrazine, Hydrazine, benzoyl-, INHd 14, N-Benzoylhydrazine, NSC 644
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
LEDER NNC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn benzohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0637