Läs mer
Bensoylisocyanat, 90 %. Tech
Produktkod. 10457333 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10457333 1 g Glasflaska 1g
10339170 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10457333 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314280010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 4461-33-0 | C8H5NR2 | 147,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4461-33-0
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00002032
InChI-nyckel LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylisocyanate, methanone, 1-phenyl-1-isocyanato, oxophenylmethanisocyanate, benzoyl isocynate, phconco, acmc-20alpt, pubchem7575, isocyanato phenyl methanone, isocyanato-phenyl-methanone, 9ci
PubChem CID 78210
IUPAC-namn bensoylisocyanat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl isocyanate
Namnnotering teknik, 90 %
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 94 °C till 96 °C (21,0 mmHg)
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CONCO
Brytningsindex 1,5504 till 1,5524
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.13
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.