Läs mer
Benzoyl isothiocyanate, 98%
Produktkod. 10402271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10402271 5 g Glasflaska 5g
10259843 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10402271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314630050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 532-55-8 | C8H5NOS | 163.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-55-8
Molekylformel C8H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 163.2
MDL-nummer MFCD00004815
InChI-nyckel CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
PubChem CID 68284
IUPAC-namn bensoylisotiocyanat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl isothiocyanate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Kokpunkt 128.0°C to 131.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CONCS
Brytningsindex 1.6350 to 1.6370
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, IV, 777
Merck Index 15, 1117
Löslighetsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride,,dioxane
Formel vikt 163.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoyl isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoyl isothiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.