Läs mer
Benzoyl isothiocyanate, 98%
Produktkod. 11327076
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327076 25 g 25g
11317076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06964.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 532-55-8 | C8H5NOS | 163.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-55-8
Molekylformel C8H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 163.194
MDL-nummer MFCD00004815
InChI-nyckel CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylthiocarbimide, benzoylisothiocyanate, benzoylisothiocyante, isothiocyanic acid benzoyl ester, unii-u8j7q32b86, n-benzoyl isothiocyanate, benzoic acid, anhydride with hncs, benzoic acid, anhydride with isothiocyanic acid, oxophenylmethanisothiocyanate, 1-benzoyl acetone
PubChem CID 68284
IUPAC-namn bensoylisotiocyanat
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyl isothiocyanate
Densitet 1.214
Kokpunkt 128°C to 131°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.6375
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 606716
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,1114
Formel vikt 163.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.