Läs mer
Bensoylaceton, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411908
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411908 50 g 50g
11421908 250 g 250g
11401908 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14537.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-91-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Bensoylaceton har använts som en 1,3-dikarbonylföreningsmodell för att studera keto-enoljämvikter i vattenhaltiga syra- och micellära lösningar. Dessutom har det studerats med gasfaselektrondiffraktion och kvantkemi. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensoylaceton har använts som en 1,3-dikarbonylföreningsmodell för att studera keto-enoljämvikter i vattenhaltiga syra- och micellära lösningar. Dessutom har det studerats med gasfaselektrondiffraktion och kvantkemi. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-91-4
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.188
MDL-nummer MFCD00008786
InChI-nyckel CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetone, 1-phenyl-1,3-butanedione, 1-benzoylacetone, 1,3-butanedione, 1-phenyl, 1-benzoyl-2-propanone, acetoacetophenone, 2-propanone, benzoyl, acetylbenzoylmethane, 2-acetylacetophenone, benzoyl-aceton
PubChem CID 7166
IUPAC-namn 1-fenylbutan-1,3-dion
LEDER CC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Benzoylacetone
Smältpunkt 55°C to 60°C
Densitet 1.09
Kokpunkt 260°C to 262°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 742413
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 162.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.