Läs mer
Bensoylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471798
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471798 5 g 5g
11481798 25 g 25g
11491798 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14473.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-16-4 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Bensoylacetonitril används för att framställa 2-bensoyl-3-furan-2-yl-akrylnitril. Det används också vid syntes av substituerade nafto[1,8-bc]pyraner och som byggsten vid framställning av 4H-pyraner, 2-pyridoner, furaner och karbocykliska ämnen. Det är en aktiv metylenförening, användbar i heterocyklisk syntes, t.ex. polyfunktionella pyridiner och pyrimidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensoylacetonitril används för att producera 2-bensoyl-3-furan-2-yl-akrylnitril. Det används också vid syntes av substituerade nafto[1,8-bc]pyraner och som byggsten vid framställning av 4H-pyraner, 2-pyridoner, furaner och karbocykliska ämnen. Det är en aktiv metylenförening, användbar i heterocyklisk syntes, t.ex. polyfunktionella pyridiner och pyrimidiner.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-16-4
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD00001942
InChI-nyckel ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylacetonitrile, 2-cyanoacetophenone, phenacyl cyanide, 3-oxo-3-phenyl-propionitrile, cyanomethyl phenyl ketone, acetonitrile, benzoyl, cyanoacetophenone, 3-phenyl-3-ketopropionitrile, benzenepropanenitrile, beta-oxo, benzoyl acetonitrile
PubChem CID 64799
ChEBI CHEBI:51855
IUPAC-namn 3-oxo-3-fenylpropannitril
LEDER O=C(CC#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoylacetonitrile
Smältpunkt 79°C to 83°C
Kokpunkt 159°C to 160°C (10 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 386745
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 145.16
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylacetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.