Läs mer
Bensoylacetonitril, TRC
Produktkod. 30336516
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336516 5 g
1 options
Produktkod. 30336516 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2079205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoylacetonitrile
CAS 614-16-4
Molekylformel C9 H7 N O
Kvantitet 5 g
Synonym Benzenepropanenitrile, β-oxo-, Acetonitrile, benzoyl- (6CI,7CI,8CI), β-Oxobenzenepropanenitrile, 2-Cyanoacetophenone, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropionitrile, 3-Phenyl-3-ketopropionitrile, 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, Benzoylacetonitrile, Benzoylcyanomethane, Cyanomethyl phenyl ketone, NSC 4713, Phenacyl cyanide, α-Cyanoacetophenone, β-Oxobenzenepropionitrile, ω-Cyanoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
LEDER O=C(CC#N)c1ccccc1
IUPAC-namn 3-oxo-3-fenylpropannitril
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.0528