Läs mer
Benzoylcholine iodide, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470497 25 g 25g
11450497 1 g 1g
11460497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22387.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17518-43-3
Molekylformel C12H18INO2
Molekylvikt (g/mol) 335.19
MDL-nummer MFCD00038726
InChI-nyckel XILQCEGWGBSDSH-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoylcholine iodide, benzoylcholineiodide, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, 2-benzoyloxyethyl trimethylammonium iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, ethanaminium, 2-benzoyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, 2-benzoyloxy ethyl trimethylazanium iodide, choline, iodide benzoate, choline, benzoate, acmc-1buu4
PubChem CID 87143
IUPAC-namn 2-benzoyloxyethyl(trimethyl)azanium;iodide
LEDER [I-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoylcholine iodide
Smältpunkt ∼245°C (decomposition)
Linjär formel C6H5CO2CH2CH2N(CH3)3I
Kvantitet 25 g
Beilstein 3576708
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Formel vikt 335.19
Procent renhet ≥98%