Läs mer
Benzoyldiazan (Benzohydrazid), Mikromol™
Beskrivning
Benzoyldiazan (Benzohydrazid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoyldiazane (Benzohydrazide) |
| CAS | 613-94-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzoyldiazane (Benzohydrazide) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Azelastine Imp. A (EP), Benzoyldiazane, Benzohydrazide, Azelastine Hydrochloride Impurity A, Azelastine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10) |
| LEDER | NNC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | benzohydrazid |
| Visa mer |