Läs mer
Benzoyldiazan (Benzohydrazid), Mikromol™
Produktkod. 18060600
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18060600 100 mg
18021010 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18060600 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0362.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Benzoyldiazan (Benzohydrazid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
CAS 613-94-5
Analyt- eller komponentnamn Benzoyldiazane (Benzohydrazide)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Azelastine Hydrochloride Imp. A (EP), Azelastine Imp. A (EP), Benzoyldiazane, Benzohydrazide, Azelastine Hydrochloride Impurity A, Azelastine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
LEDER NNC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn benzohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136,0637 g/mol