missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzoylmesaconine, MedChemExpress

Produktkod. 16471338
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471338 5 mg
16468898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0218

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Benzoylmesaconine is the most abundant component of Wutou decoction, which is widely used in China because of its therapeutic effect on rheumatoid arthritis.

Benzoylmesaconine is the most abundant component of Wutou decoction, which is widely used in China because of its therapeutic effect on rheumatoid arthritis.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzoylmesaconine
CAS 63238-67-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H43NO10
Kvantitet 5 mg
Synonym Mesaconine 14-benzoate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (169.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(C)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](O)C1
Molekylvikt (g/mol) 589.67
Formel vikt 589.67
Procent renhet 95.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.