Läs mer
(Bensoylmetylen)trifenylfosforan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494823
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494823 25 g 25g
11484823 5 g 5g
11404833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12184.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 859-65-4 | C26H21OP | 380.43 g/mol
Det används i organisk syntes, wittig reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i organisk syntes, wittig reagens.
Löslighet Löslig i
metanol (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara i kylskåp. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 859-65-4
Molekylformel C26H21OP
Molekylvikt (g/mol) 380.43
MDL-nummer MFCD00014088
InChI-nyckel MZRSAJZDYIISJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylmethylene triphenylphosphorane, 2-triphenylphosphoranylidene acetophenone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene ethanone, phenacylidenetriphenyl phosphorane, phenylcarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetophenone, 2-triphenylphosphoranylidene, phenacylidenetriphenylphosphorane, triphenylphosphinebenzoylmethylene, ethanone, 1-phenyl-2-triphenylphosphoranylidene
PubChem CID 70073
IUPAC-namn 1-fenyl-2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)etanon
LEDER O=C(C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Benzoylmethylene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 183°C to 186°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 620285
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Methanol (almost transparency).
Formel vikt 380.43
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzoylmethylene triphenylphosphorane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylmethylene triphenylphosphorane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.