missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzoylmetronidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metronidazole Benzoate |
| CAS | 13182-89-3 |
| Molekylformel | C13 H13 N3 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Metronidazole Benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol benzoate (ester), 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate (ester), Benzoylmetronidazole, Klion suspension, Metronidazole benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3 |
| LEDER | O=C(OCCN1C(=NC=C1N(=O)=O)C)C=2C=CC=CC2 |
| IUPAC-namn | 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.26 |
| Formel vikt | 275.0906 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?