Läs mer
Benzoylpaeoniflorin, MedChemExpress
Beskrivning
Benzoylpaeoniflorin, a natural product from Chinese paeony root, has the potential for coronary heart disease by decreasing apoptosis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzoylpaeoniflorin |
| CAS | 38642-49-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H32O12 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (58.16 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)OCC(C(C2(O)O3)C4)(C3OC5(C2)C)C45OC(C(C(O)C6O)O)OC6COC(C7=CC=CC=C7)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 584.57 |
| Formel vikt | 584.57 |
| Visa mer |