Läs mer
Benzoylurea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357696
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357696 25 g 25g
11347696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11313.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-22-2
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00025441
InChI-nyckel HRYILSDLIGTCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylurea, 1-benzoylurea, n-benzoylurea, urea, benzoyl, benzoic acid, ureide, n-aminocarbonyl benzamide, benzamide, n-aminocarbonyl, benzamide, n-aminocarbonyl-9ci, benzoyl urea, benzoylcarbamide
PubChem CID 69190
ChEBI CHEBI:39416
IUPAC-namn N-carbamoylbenzamide
LEDER NC(=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoylurea
Smältpunkt 209°C to 210°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2045538
Formel vikt 164.17
Procent renhet 97%