Läs mer
Benstiazid, Mikromol™
Produktkod. 30052733
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30052733 50 mg
1 options
Produktkod. 30052733 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1716.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Benstiazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzthiazide
CAS 91-33-8
Analyt- eller komponentnamn Benzthiazide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 Cl N3 O4 S3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-[(benzylthio)methyl]-6-chloro-, 1,1-dioxide (6CI,8CI), 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamoyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-[(Benzylthio)methyl]-6-chloro-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, Aquatag, Benzothiazide, Benzthiazide, Dihydrex, Diucen, Diucene, Edemex, ExNa, Exosalt, Fovane, Freeuril, HyDrine, Lemazide, P 1393, Pfizer 1393, Proaqua, Regulon, Urese, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-[[(phenylmethyl)thio]methyl]-, 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C15H14ClN3O4S3/c16-11-6-12-14(7-13(11)25(17,20)21)26(22,23)19-15(18-12)9-24-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2,(H,18,19)(H2,17,20,21)
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=C(CSCc3ccccc3)NS2(=O)=O
IUPAC-namn 3-(benzylsulfanylmetyl)-6-kloro-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2,4-bensothiadiazin-7-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 431.94
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 430,9835 g/mol