Läs mer
Benstiazid, TRC
Produktkod. 30137118
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137118 1 g
30008860 50 mg
30012546 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2099251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-33-8
Molekylformel C15 H14 Cl N3 O4 S3
Molekylvikt (g/mol) 431.94
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-[(benzylthio)methyl]-6-chloro-, 1,1-dioxide (6CI,8CI), 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamoyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 3-Benzylthiomethyl-6-chloro-7-sulfamyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-[(Benzylthio)methyl]-6-chloro-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, Aquatag, Benzothiazide, Benzthiazide, Dihydrex, Diucen, Diucene, Edemex, ExNa, Exosalt, Fovane, Freeuril, HyDrine, Lemazide, P 1393, Pfizer 1393, Proaqua, Regulon, Urese, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-[[(phenylmethyl)thio]methyl]-, 1,1-dioxide
IUPAC-namn 3-(benzylsulfanylmetyl)-6-kloro-1,1-dioxo-2H-1λ^{6},2,4-bensothiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=C(CSCc3ccccc3)NS2(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzthiazide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14ClN3O4S3/c16-11-6-12-14(7-13(11)25(17,20)21)26(22,23)19-15(18-12)9-24-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2,(H,18,19)(H2,17,20,21)
Formel vikt 430.9835