Läs mer
Benstropinmesilat, Mikromol™
Produktkod. 18061580
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18061580 250 mg
1 options
Produktkod. 18061580 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1227.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Benstropinmesilat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benztropine Mesilate
CAS 132-17-2
Analyt- eller komponentnamn Benztropine Mesilate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H25 N O . C H4 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, (3-endo)-, methanesulfonate, 8-Azabicyclo[3.2.1]octane, 3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-, endo-, methanesulfonate, 3-Diphenylmethoxytropane mesylate, 3-Diphenylmethoxytropane methanesulfonate, Benzatropine methanesulfonate, Benzotropine mesylate, Benzotropine methanesulfonate, Benztropine mesylate, Benztropine methanesulfonate, Cobrentin methanesulfonate, Cogentin, Cogentin methanesulfonate, Cogentinol, MK 02, NSC 169913, Tropine benzohydryl ether methanesulfonate, 1alphaH,5alphaH-Tropane, 3alpha-(diphenylmethoxy)-, methanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (1R,5S)-3-benzhydryloxi-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan; Metanesulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 403.54
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 403,1817 g/mol