Läs mer
Benztropine mesylate, MedChemExpress
Beschreibung
Benztropine mesylate (Benzatropine mesylate) is an orally active centrally acting anticholinergic agent that can be used for Parkinson's disease research. Benztropine mesylate is an anti-histamine agent and a dopamine re-uptake inhibitor. Benztropine mesylate is also a human D2 dopamine receptor allosteric antagonist. Benztropine mesylate also has anti-CSCs (cancer stem cells) effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Benztropine mesylate |
| CAS | 132-17-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H29NO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzatropine mesylate Benzotropine mesylate Benztropine methanesulfonate |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (247.81 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (247.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1[C@H]2CC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C[C@@H]1CC2.CS(=O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 403.54 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?