Läs mer
Benzydamine-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzydamine-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1246817-20-8 |
| Molekylformel | C19H18D6ClN3O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N,N-(Dimethyl-d6)-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino-d6)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, Afloben-d6, Alcidol-d6, Andolex-d6, Benalgin-d6, Benciflam-d6, Bendaminol-d6, Benzyrin-d6, Difflam-d6, Dorinamin-d6, Enzamin-d6, Imotryl-d6, Riripen-d6, Salyzoron-d6, Saniflor-d6, Tamas-d6, Tantum-d6, Verax-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31.Cl |
| IUPAC-namn | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.9 |