Läs mer
Benzydaminhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzydamine Hydrochloride |
| CAS | 132-69-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzydamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H23 N3 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, Afloben, Alcidol, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax, Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-gamma-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Algiflog, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Difflam Oral Rinse, Ririlim |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| Visa mer |