Läs mer
Benzydamine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16427806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16427806 100 mg
1 options
Produktkod. 16427806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY30235A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Benzydamine hydrochloride is a locally-acting nonsteroidal anti-inflammatory drug with local anaesthetic and analgesic properties; selectively binds to prostaglandin synthetase and has notable in vitro antibacterial activity.
Benzydamine hydrochloride is a locally-acting nonsteroidal anti-inflammatory drug with local anaesthetic and analgesic properties
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzydamine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 132-69-4
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24ClN3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : ≥ 41 mg/mL (118.54 mM)
LEDER CN(C)CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 345.87
Formel vikt 345.87
Procent renhet 98.02%