Läs mer
Benzydaminhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17962046
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17962046 250 mg
1 options
Produktkod. 17962046 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0142.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Benzydaminhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzydamine Hydrochloride
CAS 132-69-4
Analyt- eller komponentnamn Benzydamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 N3 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole Hydrochloride, Afloben, Alcidol, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax, Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-gamma-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Algiflog, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Difflam Oral Rinse, Ririlim
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
IUPAC-namn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimetylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 345.87
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 345,1608 g/mol