Läs mer
Benzydaminhydroklorid
Produktkod. 15423809
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423809 5 g 5g
15433809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61180.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 132-69-4 | C19H24ClN3O | 345,871 g/mol
Icke-steroid smärtstillande och antiinflammatorisk förening. En prostaglandinsyntashämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Icke-steroid smärtstillande och antiinflammatorisk förening
  • En prostaglandinsyntashämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-69-4
Molekylformel C19H24ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 345.871
MDL-nummer MFCD00078957
InChI-nyckel HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin
PubChem CID 65464
IUPAC-namn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
LEDER CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzydamine hydrochloride
Smältpunkt 156 °C till 161 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,1122
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, kloroform, n-butanol eller DMSO /n
Formel vikt 345.87
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzydamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride
RUO– Endast forskningsanvändning