missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzydamine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzydamine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 39860-94-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzydamine N-Oxide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H23 N3 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzydamine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O2.ClH/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.C[N+](C)([O-])CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?