Läs mer
Benzydamin N-oxid, TRC
Produktkod. 17972665
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972665 25 mg
17944505 5 mg
17934395 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17972665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB20996025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36504-71-9
Molekylformel C19H23N3O2
Molekylvikt (g/mol) 325.4
Synonym N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine;
IUPAC-namn 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid
LEDER CN(CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzydamine N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Formel vikt 325.179
Procent renhet >95%