Läs mer
Benzydamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzydamine |
| CAS | 642-72-8 |
| Molekylformel | C19H23N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, N,N-dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-, 1H-Indazole, 1-benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]- (7CI,8CI), N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine, 1-Benzyl-3-(γ-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]indazole, 1-Benzyl-3-dimethylaminopropoxy-1H-indazole, Benzidamine, Benzindamine, Benzydamine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N3O/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.4 |
| Formel vikt | 309.1841 |