Läs mer
Benzyl (1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)carbamate, TRC
Produktkod. 30405273
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30405273 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30405273 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8301502.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 102522-48-5
Molekylformel C12H17NO5
Kvantitet 2.5 g
Synonym N-Carboxybenzyl Tromethamine
InChI formel InChI=1S/C12H17NO5/c14-7-12(8-15,9-16)13-11(17)18-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,14-16H,6-9H2,(H,13,17)
LEDER O=C(OCC=1C=CC=CC1)NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn benzyl (1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)carbamate
Molekylvikt (g/mol) 255.27
Formel vikt 255.11