missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl [1-[4-[[(4-Fluorobenzyl)amino]carbonyl]-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl]-1-methylethyl]carbamate-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl (1-(4-(((4-Fluorobenzyl)amino)carbonyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)-1-methylethyl)carbamate-d3 |
| CAS | 1189916-86-6 |
| Molekylformel | C24H22D3FN4O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[1-[4-[[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-(methyl-d3)-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25FN4O5/c1-24(2,28-23(33)34-14-16-7-5-4-6-8-16)22-27-18(19(30)21(32)29(22)3)20(31)26-13-15-9-11-17(25)12-10-15/h4-12,30H,13-14H2,1-3H3,(H,26,31)(H,28,33)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)O |
| IUPAC-namn | benzyl N-[2-[4-[(4-fluorophenyl)methylcarbamoyl]-5-hydroxy-6-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyrimidin-2-yl]propan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.5 |
| Formel vikt | 471.1997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?