Läs mer
Bensyl [1-cyano-1-metyletyl]karbamat, TRC
Produktkod. 30343926
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30343926 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30343926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2338702.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl [1-Cyano-1-methylethyl]carbamate
CAS 100134-82-5
Molekylformel C12 H14 N2 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Carbamic acid, N-(1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, benzyl ester (6CI), Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate, (Cyanodimethylmethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamate, Benzyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(2,9-13)14-11(15)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
LEDER CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C#N
IUPAC-namn Bensyl N-(2-cyanopropan-2-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Formel vikt 218.1055