Läs mer
Bensyl 2,2,2-trikloroacetimidat, 98 %
Produktkod. 11459543
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459543 250 g 250g
11344589 5 g 5g
11354589 25 g 25g
11449543 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11459543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12387.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252,52 g/mol
Bensyl-2,2,2-trikloracetimidat används för syrakatalyserad bensylering av hydroxigrupper. Det fungerar som reagens under syntesen av funiculosindimetyleter och (S)-3-(bensyloxi)-2-metylpropanal. Det kan också användas för mild förestring av karboxylsyror i närvaro av en katalytisk mängd BF3 - eterat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bensyl 2,2,2-trikloracetimidat används för syrakatalyserad bensylering av hydroxigrupper. Det fungerar som reagens under syntesen av funiculosindimetyleter och (S)-3-(bensyloxi)-2-metylpropanal. Det kan också användas för mild förestring av karboxylsyror i närvaro av en katalytisk mängd BF3 - eterat.
Löslighet Blandbar med cyklohexan/diklormetan
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81927-55-1
Molekylformel C9H8Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 252.52
MDL-nummer MFCD00000805
InChI-nyckel HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144968
IUPAC-namn bensyl-2,2,2-trikloretanimidat
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Densitet 1.356
Kokpunkt 110 °C till 114 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 250 g
Beilstein 2525375
Känslighet Känslig för fukt
Synonym benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
Löslighetsinformation Blandbar med cyklohexan/diklormetan.
Formel vikt 252.53
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.