Läs mer
Bensyl 2,2,2-trikloroacetimidat, 98 %
Produktkod. 10601822 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10601822 25 g Glasflaska 25g
10299413 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10601822 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351600250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81927-55-1
Molekylformel C9H8Cl3NO
Molekylvikt (g/mol) 252.52
MDL-nummer MFCD00000805
InChI-nyckel HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
PubChem CID 144968
IUPAC-namn bensyl-2,2,2-trikloretanimidat
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3590g/mL, 1.359
Kokpunkt 109 °C till 113 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3C(=NH)OCH2C6H5
Brytningsindex 1,5435 till 1,5455
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar med vatten
Formel vikt 252.53
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.