Läs mer
Bensyl 2,2,2-Trikloraacetimidat, TRC
Produktkod. 30333858
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30333858 25 g
1 options
Produktkod. 30333858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB31607525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimidate
CAS 81927-55-1
Molekylformel C9H8Cl3NO
Kvantitet 25 g
Synonym 2,2,2-Trichloroethanimidic Acid Phenylmethyl Ester, 2,2,2-Trichloroacetimidic Acid Benzyl Ester, Benzyl Trichloroacetimidate, O-Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimidate
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2
LEDER ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1
IUPAC-namn Bensyl 2,2,2-trichloretanimidat
Molekylvikt (g/mol) 252.52
Formel vikt 250.9671