Läs mer
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylamine-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 1219802-81-9 |
| Molekylformel | C7 D5 H4 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanamine (ACI), Benzyl-2,3,4,5,6-d5-amine, Benzylamine-d5, Benzylamine-2,3,4,5,6-D5, Benzylamine-d5 (phenyl-d5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CN)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.1839 |
| Formel vikt | 112.1049 g/mol |
| Visa mer |