Läs mer
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Benzoate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl Benzoate-D5 (phenyl-D5-methyl) |
| CAS | 347840-01-1 |
| Molekylformel | C14 D5 H7 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-d5-methanol, benzoate (9 CI), Benzoic acid phenyl-d5-methyl ester, Benzyl Benzoate-d5, Benzyl Benzoate-D5 (phenyl-D5-methyl), Benzoic acid benzyl-2,3,4,5,6-d5 ester |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10 H,11H2/i1D,3 D,4 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(COC(=O)c2ccccc2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.2747 |
| Formel vikt | 217.1151 g/mol |
| Visa mer |