missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Bromide, CDN

Produktkod. 30317586
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317586 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317586 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND41601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzyl-d5 Bromide
CAS 71258-22-5
Molekylformel C7 2H5 H2 Br
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1 S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CBr)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 176.07
Formel vikt 175.0045 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.