missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Chloride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl-d5 Chloride |
| CAS | 68661-11-0 |
| Molekylformel | C7 D5 H2 Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-(Chloromethyl)benzene-1,2,3,4,5-d5, alpha-Chlorotoluene-d5, 1-Chloromethylbenzene-d5, Benzyl Chloride-d5, Chlorophenylmethane-d5, Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCl)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-(chloromethyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.61 |
| Formel vikt | 131.055 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?