Läs mer
Bensyl-2,3,4,5,6-d5-dimetyl-n-decylammoniumklorid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyldimethyldecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride |
| Molekylformel | C19 D5 H29 N . Cl |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16 H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i11D,12 D,13 D,15 D,16 D; |
| LEDER | [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | butyldimetyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofhenyl)metyl]ammonium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.96 |
| Formel vikt | 316.2694 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |