Läs mer
Bensyl-2,3,4,5,6-d5-dimetyl-n-dodecylammoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-dodecylammonium Chloride |
| Molekylformel | C21H33D5ClN |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i13D,14D,15D,17D,18D; |
| LEDER | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC.[Cl-] |
| IUPAC-namn | N,N-dimetyl-N-((fenyl-d5)metyl)dodekan-1-aminiumklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.02 |
| Formel vikt | 344.3 |