Läs mer
Benzyl-2,3,4,5,6-d5-dimethyl-n-tetradecylammonium Chloride, CDN
Produktkod. 30317472
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317472 0.05 g -
30310929 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317472 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND77660.05G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethyltetradecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride
Molekylformel C23 D5 H37 N . Cl
Kvantitet 0.05 g
Synonym Benzyldimethyltetradecylammonium D5 (phenyl D5) Chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzene-d5-methanaminium chloride, (Benzyl-2,3,4,5-d5)dimethyltetradecylammonium chloride
InChI formel InChI=1 S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20 H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i15D,16 D,17 D,19 D,20 D;
LEDER [Cl-].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn dimethyl-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-tetradecylazanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 373.0701
Formel vikt 372.332 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity