Läs mer
Bensyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ß-D-Glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30331638
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30331638 1 g
1 options
Produktkod. 30331638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2944501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 10343-13-2
Molekylformel C21 H26 O10
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(29-14(3)24)20(30-15(4)25)21(31-17)27-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-fenylmetoxyoxan-2-yl]metylacetat
Molekylvikt (g/mol) 438.43
Formel vikt 438.1526