missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-a-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 59935-49-8 |
| Molekylformel | C34H36O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phenylmethyl 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-alpha-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C34H36O6/c35-21-30-31(36-22-26-13-5-1-6-14-26)32(37-23-27-15-7-2-8-16-27)33(38-24-28-17-9-3-10-18-28)34(40-30)39-25-29-19-11-4-12-20-29/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrakis(phenylmethoxy)oxan-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 540.65 |
| Formel vikt | 540.2512 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?