missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 57783-76-3 |
| Molekylformel | C33 H34 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34O5/c1-5-13-26(14-6-1)21-34-25-30-31(35-22-27-15-7-2-8-16-27)32(36-23-28-17-9-3-10-18-28)33(38-30)37-24-29-19-11-4-12-20-29/h1-20,30-33H,21-25H2/t30-,31+,32+,33+/m1/s1 |
| LEDER | C(OCc1ccccc1)[C@H]2O[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H]2OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-2,3,4-tris(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.62 |
| Formel vikt | 510.2406 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?