missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate Acetate |
| CAS | 4550-93-0 |
| Molekylformel | C36H36O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranuronic Acid Phenylmethyl Ester Acetate, 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranuronic Acid Benzyl Ester Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C36H36O8/c1-26(37)43-36-34(41-24-29-18-10-4-11-19-29)32(40-23-28-16-8-3-9-17-28)31(39-22-27-14-6-2-7-15-27)33(44-36)35(38)42-25-30-20-12-5-13-21-30/h2-21,31-34,36H,22-25H2,1H3/t31-,32-,33-,34+,36?/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S,3S,4S,5R)-6-acetyloxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 596.67 |
| Formel vikt | 596.241 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?