Läs mer
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate |
| CAS | 53684-90-5 |
| Molekylformel | C34 H34 O7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H34O7/c35-33(40-24-28-19-11-4-12-20-28)32-30(38-22-26-15-7-2-8-16-26)29(37-21-25-13-5-1-6-14-25)31(34(36)41-32)39-23-27-17-9-3-10-18-27/h1-20,29-32,34,36H,21-24H2/t29-,30-,31+,32-,34?/m0/s1 |
| LEDER | OC1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| IUPAC-namn | benzyl (2S,3S,4S,5R)-6-hydroxy-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.63 |
| Formel vikt | 554.2305 |